Learn More
Palladium on activated carbon, unreduced, 5% Pd, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10012520
Palladium on activated carbon, unreduced, 5% Pd, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10012520
10 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10012520
Marca: Thermo Scientific Acros 195020100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3, 7440-44-0
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium on activated carbon
Colore White
Nota nome 5% Pd
Quantità 10 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Indice di Merck 15, 7090
Peso formulazione 106.42
Percent Purity 4.8 to 5.2% (Pd, on dry basis)
Imballaggio Glass bottle
Dimensione particelle Typicaly 10% (<4 Micron) , 50% (<21 Micron), 90% (<90 Micron)
Forma Crystals or Crystalline Powder and/or Chunks
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0456396 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog Number195025000,195020100,195021000
Numero di lottoA0449246 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2023 Catalog Number195025000,195020100,195021000
Numero di lottoA0397401 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number195025000,195020100,195021000
Numero di lottoA0413013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number195025000,195020100,195021000
Numero di lottoA0408067 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number195025000,195020100,195021000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palladium on activated carbon, unreduced
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
Titolo del prodotto
Palladium on activated carbon, unreduced, 5% Pd, Thermo Scientific Chemicals >