Learn More
Palladium granules, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11351599
Palladium granules, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11351599
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11351599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012237.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray granules
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Metals basis)
Quantità 1 g
Odore Odorless
Forma Granular
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ29I042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2022 Catalog Number012255.06,012237.03,012237.14,012237.06
Numero di lottoR26I030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/06/2022 Catalog Number012237.03,012233.06,012233.03,012233.14
Numero di lottoY17G015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number012255.06,012237.03,012237.14,012237.06
Numero di lottoD28W035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number012237.03,012233.06,012233.03,012233.14
Numero di lottoX12D082 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number012237.03,012233.06,012233.03,012233.14
Titolo del prodotto
Palladium granules, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >