Learn More
Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd 34.7%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11366028
Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd 34.7%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11366028
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11366028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010517.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Carbonylation, oligomerization
It is used in carbonylation, oligomerization, and as a catalyst precursor for various synthetic organic transformations, for example in the preparation of complexes to efficiently catalyze Heck reaction. Useful in the decarboxylative cross-coupling of arylcarboxylic acids with aryl halides, in the preparation of monodisperse nanoparticles of CuPd alloy and in several cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14024-61-4
Formula molecolare C10H14O4Pd
Molecular Weight (g/mol) 304.64
Numero MDL MFCD00000025 MFCD00000025
InChI Key JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
PubChem CID 53384484
IUPAC Name (E)-4-oxopent-2-en-2-olate;palladium(2+)
SMILES [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 210°C (decomposition)
Colore Yellow to Orange
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in benzene and chloroform.
Peso formulazione 304.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 34.7%
Odore Odorless
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM15L026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/01/2025 Catalog Number010517.03,010517.06
Numero di lottoU15K029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/08/2024 Catalog Number010517.03,010517.06
Numero di lottoN19K021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2024 Catalog Number010517.03,010517.06
Numero di lottoR08J042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2024 Catalog Number010517.03,010517.06
Numero di lottoM09J053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/01/2023 Catalog Number010517.03,010520.03,010517.06
Titolo del prodotto
Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd 34.7%, Thermo Scientific Chemicals >