Learn More
Palladium(II) acetate, trimer, 99.98% (metals basis), Pd 47% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11364738
Palladium(II) acetate, trimer, 99.98% (metals basis), Pd 47% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11364738
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11364738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043086.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Palladium(II) acetate is a catalyst of choice for a wide variety of reactions such as vinylation, Wacker process, Buchwald-Hartwig amination, carbonylation, oxidation, rearrangement of dienes (e.g., Cope rearrangement), C-C bond formation, reductive amination, etc. Precursor to Pd(0), other Pd(II) compounds of catalytic significance, and Pd nanowires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3375-31-3
Formula molecolare C4H6O4Pd
Molecular Weight (g/mol) 224.51
Numero MDL MFCD00012453
InChI Key YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium (II) acetate
Punto di fusione ∼205°C (decomposition)
Nota nome Trimer
Colore Red to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare [Pd(C2H3O2)2]3
Indice di Merck 14,6991
Informazioni di solubilità Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
IUPAC Name palladium(2+) diacetate
Peso formulazione 673.46
Percent Purity 99.98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 47% min
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ27K063 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/12/2024 Catalog Number043086.06,043086.03
Numero di lottoP22K059 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2024 Catalog Number043086.06,043086.03
Numero di lottoZ04J002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2023 Catalog Number043086.06,043086.03
Numero di lottoN24G036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog Number043086.06,043086.03
Numero di lottoU01J007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2023 Catalog Number043086.06,043086.03
Titolo del prodotto
Palladium(II) acetate, trimer, 99.98% (metals basis), Pd 47% min, Thermo Scientific Chemicals >