Learn More
Palladium(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pd 59.0% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11371658
Palladium(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pd 59.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371658
50 g
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Codice prodotto. 11371658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011034.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For Use As a Catalyst Precursor
Catalyst precursor. Palladium(II) chloride is used to remove the stain present in stainless steel . Its solutions are used to test the corrosion-resistance of stainless steel. It is used in carbon monoxide detectors. It is also used for cosmetic tattooing of leukomas in the cornea and in the preparation of palladium(II) iodide by reacting with potassium iodide. It is involved in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers. It is used as a catalyst for carbonylation of organic tellurides and deamination of phenethylamines to phenyl substituted pyrroles with copper(I) as co catalyst. It plays an important role in the hydrodimerization of butadiene to form octa-2,7-dien-1-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-10-1
Formula molecolare Cl2Pd
Molecular Weight (g/mol) 177.32
Numero MDL MFCD00003558
InChI Key PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) chloride
Punto di fusione 675°C (decomposition)
Colore Red to Brown
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Sinonimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Informazioni di solubilità Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
IUPAC Name dichloropalladium
Peso formulazione 177.31
Odore Odorless
Aspetto Red-brown powder
Densità 4 g/cm3 at 20°C
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP01K043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/03/2024 Catalog Number011034.02,011034.09,011034.18,011034.04
Numero di lottoN05K050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/02/2024 Catalog Number011034.02,011034.09,011034.18,011034.04
Numero di lottoA0417282 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/07/2023 Catalog Number011034.02,011034,011034.09,011034.18,011034.04
Numero di lottoY28E056 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/07/2023 Catalog Number011034.02,011034,011034.09,011034.18,011034.04
Numero di lotto10226360 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/05/2023 Catalog Number011034.02,011034.09,011034.18,011034.04
Titolo del prodotto
Palladium(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pd 59.0% min, Thermo Scientific Chemicals >