Learn More
Palladium(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pd 59.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Catalyst precursor. Palladium(II) chloride is used to remove the stain present in stainless steel . Its solutions are used to test the corrosion-resistance of stainless steel. It is used in carbon monoxide detectors. It is also used for cosmetic tattooing of leukomas in the cornea and in the preparation of palladium(II) iodide by reacting with potassium iodide. It is involved in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers. It is used as a catalyst for carbonylation of organic tellurides and deamination of phenethylamines to phenyl substituted pyrroles with copper(I) as co catalyst. It plays an important role in the hydrodimerization of butadiene to form octa-2,7-dien-1-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Palladium(II) chloride |
Punto di fusione | 675°C (decomposition) |
Colore | Red to Brown |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 0.5 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.9% (metals basis) |
Sinonimo | palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 |
Informazioni di solubilità | Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid. |
IUPAC Name | dichloropalladium |
Peso formulazione | 177.31 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
P01K043 | Certificato di analisi | 08/03/2024 | 011034.02,011034.09,011034.18,011034.04 |
N05K050 | Certificato di analisi | 15/02/2024 | 011034.02,011034.09,011034.18,011034.04 |
A0417282 | Certificato di analisi | 20/07/2023 | 011034.02,011034,011034.09,011034.18,011034.04 |
Y28E056 | Certificato di analisi | 04/07/2023 | 011034.02,011034,011034.09,011034.18,011034.04 |
10226360 | Certificato di analisi | 01/05/2023 | 011034.02,011034.09,011034.18,011034.04 |
Sicurezza e movimentazione
- Palladium(II) chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Palladium(II) chloride