Learn More
Palladium slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15435035
Palladium slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15435035
1 Pc.
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Codice prodotto. 15435035
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046783.KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium slug
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
CAS 7440-05-3
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Pd
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Quantità 1 Pc.
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
IUPAC Name palladium
Molecular Weight (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Percent Purity 99.95%
Odore Odorless
Peso ≈4.874g/slug
Forma Slug
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP27E039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2021 Catalog Number046783.KG
Numero di lottoI05Z035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/11/2021 Catalog Number046783.KG
Numero di lottoY25F041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog Number046783.KG
Numero di lottoZ20E026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog Number046783.KG
Numero di lottoH16Z024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog Number046783.KG
Titolo del prodotto
Palladium slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >