Learn More
Palladium sponge, -100+325 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11394598
Palladium sponge, -100+325 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11394598
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11394598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042431.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium sponge
Colore Gray to Black
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Quantità 1 g
Percent Purity 99.95%
Dimensioni maglia −100+325 Mesh
Odore Odorless
Forma Sponge
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoF28X124 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
Numero di lottoL13R024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
Numero di lottoP13D083 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
Numero di lottoT10E050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
Numero di lottoH26N11 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042431.03,042431.06,042455.30
Titolo del prodotto
Palladium sponge, -100+325 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >