Learn More
Palladium wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11361528
Palladium wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11361528
25 m
Click to view available options
Quantità:
25 m
5 m
Codice prodotto. 11361528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010963.G9
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.0.09g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray wire
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Quantità 25 m
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ09I001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2023 Catalog Number010963.G9,010963.G5
Numero di lottoS10I007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/07/2022 Catalog Number010963.G9,010963.G5
Numero di lottoN28I054 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number010963.G9,010963.G5
Numero di lottoB04P16 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010963.G9,010963.G5
Numero di lottoK18U031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010963.G9,010963.G5
Titolo del prodotto
Palladium wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >