Learn More
Palladium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11331358
Palladium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11331358
50 cm
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
Codice prodotto. 11331358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010280.BW
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.9.44g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray wire
Densità 12.02g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Quantità 50 cm
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX10I002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2023 Catalog Number010280.BS,010280.BW
Numero di lottoS14E035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010280.BS,010280.BW
Numero di lottoS23G049 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010280.BS,010280.BW
Numero di lottoG20S019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010280.BS,010280.BW
Numero di lottoG20U032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010280.BS,010280.BW
Titolo del prodotto
Palladium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >