Learn More
Palladium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.98+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11399357
Palladium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.98+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11399357
10 cm
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
Codice prodotto. 11399357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040212.BS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium wire
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 10 cm
Percent Purity ≥99.98%
Odore Odorless
Peso ≈9.44g/m
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR11I022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/06/2022 Catalog Number040212.BS,040212.BW
Numero di lottoB25W009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number040212.BS,040212.BW
Numero di lottoF21W010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number040212.BS,040212.BW
Numero di lottoB08S039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number040212.BS,040212.BW
Numero di lottoS14E035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number040212.BS,040212.BW
Titolo del prodotto
Palladium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.98+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >