Learn More
Sampling Systems™ Pallet Knives with Plastic Handles
These Pallet Knives have a hygienic stainless steel blade with an ergonomic black PVC handle.
Marca:  Sampling Systems™ A200-200
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01960kg
Codice prodotto. 15849591
  • 12.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel blade with plastic PVC handle
  • Satin finish
  • Range of sizes available
Specifica
Specifica
Pallet Knife
Black Handle
310 mm
30 mm
Stainless Steel, Plastic
Satin
200 mm