Learn More
Sampling Systems™ Pallet Knives with Plastic Handles
These Pallet Knives have a hygienic stainless steel blade with an ergonomic black PVC handle.
9.55€ - 20.05€
Specifica
Product Type | Pallet Knife |
---|---|
Materiale | Stainless Steel, Plastic |
Colore | Black Handle |
Finitura | Satin |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) lama | Larghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) lama | Larghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15839591
|
Sampling Systems™
A200-100 |
100 mm | 20 mm |
9.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15849591
|
Sampling Systems™
A200-200 |
200 mm | 30 mm |
12.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15859591
|
Sampling Systems™
A200-300 |
300 mm | 35 mm |
20.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Stainless steel blade with plastic PVC handle
- Satin finish
- Range of sizes available
Specifica
Pallet Knife | |
Stainless Steel, Plastic | |
Black Handle | |
Satin |