missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pamicogrel, MedChemExpress

MedChemExpress Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.

Encompass_Preferred

76.95€ - 122.85€

Specifica

Materiale o nome chimico Pamicogrel
CAS 101001-34-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H24N2O4S
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16482418
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-U00175
5 mg
76.95€
5mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16460219
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-U00175
10 mg
122.85€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Specifica

Specifica

Pamicogrel
Off-White
C25H24N2O4S
DMSO : 83.33 mg/mL (185.78 mM; Need ultrasonic)
448.53
99.0%
Solid
101001-34-7
Research
KBT3022
O=C(OCC)CN1C(C2=NC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)S2)=CC=C1
448.53
Research
COVID-19-immunoregulation
Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month

Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month

SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto
Pamicogrel, MedChemExpress

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato