Learn More
Motic™ Panthera C2 Microscopio biologico dritto
Panthera C2 è la tua soluzione perfetta da laboratorio per applicazioni impegnative, l’ampio campo visivo di 22 mm e le funzioni Motic light Tracer renderanno più facile la tua osservazione con il revolver codificato; illuminazione intercambiabile alogena o LED.
Marca:  Motic™ 1100104601131
1523.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17659820
  • 1955.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Una soluzione tecnica innovativa e orientata al futuro - Panthera C2 Life Science Microscope - il tuo strumento per applicazioni esigenti. Questi modelli includono i nuovi oculari planacromatici UC con un campo visivo di 22 mm, che offrono prestazioni eccezionali. Il tavolino senza cremagliere brevettato ha un esclusivo supporto per 2 campioni e può essere azionato con una sola mano. L'illuminazione è composta da una sorgente luminosa alogena da 30 W intercambiabile con un modulo LED da 3 W, in configurazione Full Koehler. Il sistema Motic Light Tracer con torretta portaobiettivi codificato, funzione integrata a basso consumo (accensione/spegnimento automatico) e un indicatore di intensità luminosa a LED aiutano a semplificare il flusso di lavoro.
  • Testa binoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, ruotabile a 360º
  • Oculari a grande campo UC-WF10X/22 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
  • Revolver quintuplo invertito codificato con Motic Light Tracer (gestione intelligente della luce)
  • Indicatore di intensità a banda LED
  • Sistema di messa a fuoco coassiale macro e micrometrica con regolazione della tensione
  • Tavolino meccanico compatto con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
  • Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
  • Illuminazione Kohler LED 3 W e alogeno al quarzo 6 V/30 W intercambiabili, con controllo dell’intensità
  • Porta USB per l'alimentazione di una videocamera
  • Alimentazione 100V-240 V (CE) con modalità di spegnimento automatico
  • Cavo di alimentazione, filtro blu, olio da immersione da 5 ml, chiave esagonale a brugola e copertina protettiva, lampadina alogena e modulo LED
Specifica
Specifica
Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slot for Contrast Sliders
Widefield UC-WF10X/22mm with diopter adjustment on both
Transmitted Illumination Koehler LED 3W & Quartz Halogen 6V/30W with Intensity Control
Panthera C2 Binocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil
Panthera
Infinite
8.4 kg
Eyepiece Only
Siedentopf Binocular, 360° Swiveling, 25° Inclined
40X, 100X, 400X, 1000X
CCIS Plan Achromatic Objectives UC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
Panthera C2 Upright Biological Binocular Microscope
4X/0.10 (WD 30.5 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), 40X/0.65/S (WD 0.6 mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16 mm)