Learn More
Motic™ Panthera C2 Microscopio biologico dritto
Panthera C2 è la tua soluzione perfetta da laboratorio per applicazioni impegnative, l’ampio campo visivo di 22 mm e le funzioni Motic light Tracer renderanno più facile la tua osservazione con il revolver codificato; illuminazione intercambiabile alogena o LED.
1705.00€ - 1955.00€
Specifica
Tipo di condensatore | Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slot for Contrast Sliders |
---|---|
Tipo di display | Eyepiece Only |
Eyepiece | Widefield UC-WF10X/22mm with diopter adjustment on both |
Head Style | Siedentopf Binocular, 360° Swiveling, 25° Inclined |
Tipo di illuminazione | Transmitted Illumination Koehler LED 3W & Quartz Halogen 6V/30W with Intensity Control |
Codice del prodotto | Marca | Potenza di ingrandimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Potenza di ingrandimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17669820
|
Motic™
1100104601132 |
40X, 100X, 400X |
1705.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17659820
|
Motic™
1100104601131 |
40X, 100X, 400X, 1000X |
1955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Una soluzione tecnica innovativa e orientata al futuro - Panthera C2 Life Science Microscope - il tuo strumento per applicazioni esigenti. Questi modelli includono i nuovi oculari planacromatici UC con un campo visivo di 22 mm, che offrono prestazioni eccezionali. Il tavolino senza cremagliere brevettato ha un esclusivo supporto per 2 campioni e può essere azionato con una sola mano. L'illuminazione è composta da una sorgente luminosa alogena da 30 W intercambiabile con un modulo LED da 3 W, in configurazione Full Koehler. Il sistema Motic Light Tracer con torretta portaobiettivi codificato, funzione integrata a basso consumo (accensione/spegnimento automatico) e un indicatore di intensità luminosa a LED aiutano a semplificare il flusso di lavoro.
- Testa binoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, ruotabile a 360º
- Oculari a grande campo UC-WF10X/22 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
- Revolver quintuplo invertito codificato con Motic Light Tracer (gestione intelligente della luce)
- Indicatore di intensità a banda LED
- Sistema di messa a fuoco coassiale macro e micrometrica con regolazione della tensione
- Tavolino meccanico compatto con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
- Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
- Illuminazione Kohler LED 3 W e alogeno al quarzo 6 V/30 W intercambiabili, con controllo dell’intensità
- Porta USB per l'alimentazione di una videocamera
- Alimentazione 100V-240 V (CE) con modalità di spegnimento automatico
- Cavo di alimentazione, filtro blu, olio da immersione da 5 ml, chiave esagonale a brugola e copertina protettiva, lampadina alogena e modulo LED
Specifica
Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slot for Contrast Sliders | |
Widefield UC-WF10X/22mm with diopter adjustment on both | |
Transmitted Illumination Koehler LED 3W & Quartz Halogen 6V/30W with Intensity Control | |
Panthera C2 Upright Biological Binocular Microscope | |
8.4 kg |
Eyepiece Only | |
Siedentopf Binocular, 360° Swiveling, 25° Inclined | |
Panthera | |
Infinite |