Learn More
Motic™ Panthera C2 Microscopio biologico dritto
Panthera C2 è la tua soluzione perfetta da laboratorio per applicazioni impegnative, l’ampio campo visivo di 22 mm e le funzioni Motic light Tracer renderanno più facile la tua osservazione con il revolver codificato; illuminazione intercambiabile alogena o LED.
1955.00€ - 2750.00€
Specifica
Tipo di display Eyepiece Only
Head Style Siedentopf Trinocular, 360° Swiveling, 25° Inclined
Product Line Panthera
Design ottico Infinite
Dimensioni (L x P x A) 282 x 210 x 396 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
17679820
Vedere i documenti
Motic™
1100104601142
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, 40X
1955.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17689820
Vedere i documenti
Motic™
1100104601162
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, Ph40X (Simple Phase Contrast Package)
2430.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17699820
Vedere i documenti
Motic™
1100104601172
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, Ph40X (Phase Contrast Package)
2750.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17542845
Vedere i documenti
Motic™
1100104601141
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil
2140.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Una soluzione tecnica innovativa e orientata al futuro - Panthera C2 Life Science Microscope - il tuo strumento per applicazioni esigenti. Questi modelli includono i nuovi oculari planacromatici UC con un campo visivo di 22 mm, che offrono prestazioni eccezionali. Il tavolino senza cremagliere brevettato ha un esclusivo supporto per 2 campioni e può essere azionato con una sola mano. L'illuminazione è composta da una sorgente luminosa alogena da 30W intercambiabile con un modulo LED da 3 W, in configurazione Full Koehler. Il sistema Motic Light Tracer con torretta portaobiettivi codificato, funzione integrata a basso consumo (accensione/spegnimento automatico) e un indicatore di intensità luminosa a LED aiutano a semplificare il flusso di lavoro.
  • Testa trinoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, ruotabile a 360º
  • Oculari a grande campo UC-WF10X/22 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
  • Revolver quintuplo invertito codificato con Motic Light Tracer (gestione intelligente della luce)
  • Indicatore di intensità a banda LED
  • Sistema di messa a fuoco coassiale macro e micrometrica con regolazione della tensione
  • Tavolino meccanico compatto con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
  • Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
  • Illuminazione Kohler LED 3 W e alogeno al quarzo 6 V/30 W intercambiabili, con controllo dell’intensità
  • Porta USB per l'alimentazione di una videocamera
  • Alimentazione 100V-240 V (CE) con modalità di spegnimento automatico
  • Cavo di alimentazione, filtro blu, olio da immersione da 5 mL, chiave esagonale a brugola e copertina protettiva, lampadina alogena e modulo LED
Specifica
Specifica
Eyepiece Only
Panthera
282 x 210 x 396 mm
Siedentopf Trinocular, 360° Swiveling, 25° Inclined
Infinite
8.4 kg
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Motic™ Panthera C2 Microscopio biologico dritto