Learn More
MedChemExpress para-iodoHoechst 33258
MedChemExpress para-iodoHoechst 33258 is part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.

585.90€ - 3514.05€
Specifica
Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : 20.5 mg/mL (38.36 mM; Need ultrasonic and warming) |
Peso molecolare | 534.39 g/mol |
CAS | 158013-43-5 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16462787
![]() |
MedChemExpress
HY-15632 |
50 mg |
2511.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16456856
![]() |
MedChemExpress
HY-15632 |
100 mg |
3514.05€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16446708
![]() |
MedChemExpress
HY-15632 |
10 mg |
837.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16419267
![]() |
MedChemExpress
HY-15632 |
5 mg |
585.90€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
DMSO : 20.5 mg/mL (38.36 mM; Need ultrasonic and warming) | |
158013-43-5 |
Room temperature | |
534.39 g/mol |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.