Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyde, 4% in PBS + Mg + EGTA Codice prodotto.: 15444859
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyde, 4% in PBS + Mg + EGTA
Codice prodotto. 15444859
250 mL
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Codice prodotto. 15444859
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62478.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used as a common fixative reagent for histology. It is also used to prepare pure formaldehyde.
Paraformaldehyde, 4% in PBS + Mg + EGTA is used as a common fixative reagent for histology. It is also used to prepare pure formaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30525-89-4
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.026
Numero MDL MFCD00133991
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Paraformaldehyde
Forma fisica Liquid
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 mL
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX29K535 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/11/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
Numero di lottoX23K548 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
Numero di lottoP02K571 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
Numero di lottoY22J538 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/01/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
Numero di lottoY22J537 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/01/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Procare Lab 10 AP Alkaline Liquid Cleaner
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Paraformaldehyde
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyde, 4% in PBS + Mg + EGTA >