Learn More
Paraformaldehyde Solution, 4% in PBS, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Paraformaldehyde Solution |
Forma fisica | Soluzione |
Imballaggio | Flacone in plastica |
Quantità | 1 L |
Concentrazione | 4% in PBS |
Numero MDL | MFCD00133991 |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
245173 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | J19943.K2 |
233480 | Certificato di analisi | 09/07/2024 | J19943.K2 |
235885 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | J19943.K2 |
235575 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | J19943.K2 |
195273 | Certificato di analisi | 15/11/2023 | J19943.K2 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Paraformaldehyde solution, 4% in PBS, Affymetrix/USB
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Paraformaldehyde
Titolo del prodotto
Paraformaldehyde Solution, 4% in PBS, Thermo Scientific Chemicals >