Learn More
Kartell™ Pasteur Pipette, 3 mL
Disposable pipette with bulb, graduations, and a slender tip that guarantees precision tranfer of the sample
Marca: Kartell™ 88337/1
29.52 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Ideal to transfer and dispense liquids in all types of laboratories eliminating the risk of contamination
Specifica
No | |
No | |
Non-sterile | |
Sì | |
500/Cs | |
Clear | |
Single-use |
Not Autoclavable | |
LDPE | |
21 ± 1 | |
Yes | |
Case | |
3 mL | |
Certified Quality |
Titolo del prodotto
Kartell™ Pasteur Pipette, 3 mL > Volume: 3 mL