Learn More
DiscoverX PathHunter™ β-Arrestin2 Retroparticles
The PathHunter™ β-Arrestin2 Retroparticles are retroparticles for transducing cells with β-Arrestin2-EA to allow for arrestin recruitment assays. Contains 4 vials of cryopreserved retroparticles.
Marca: DiscoverX 93-1087
Descrizione
The PathHunter™ β-Arrestin2 Retroparticles are MMLV particles designed to transduce cells of interest with β-Arrestin2 fused to EA. In conjunction with a plasmid expressing a PK-tagged GPCR of interest, this allows for these cells to be used for β-Arrestin2 recruitment assays. This product uses EFC technology. Ligand induced recruitment of β-Arrestin2 to the activated GPCR leads to complementation and produces EFC signal. These retroparticles ship as 4 vials of cryopreserved retroparticles.Specifica
Retroparticles | |
Retroparticles | |
4 Vials x 0.5 mL |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.