Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS ErbB4 Functional Assay
The PathHunter™ U2OS ErbB4 Functional Assay measures ErbB4 receptor tyrosine kinase activity via ligand-induced SH2 domain protein recruitment. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
Marca: DiscoverX 93-0465C3
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The PathHunter™ U2OS ErbB4 Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated ErbB4 dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged ErbB4 and an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.Specifica
Receptor Activation | |
Cell Lines | |
2 Vials | |
NM_005235 |
U2OS | |
Recombinant Human Neuregulin-1 Beta 2 | |
ErbB4 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
DiscoverX PathHunter™ U2OS ErbB4 Functional Assay