Learn More
PBS, Phosphate Buffered Saline, 10X Solution, Fisher BioReagents™
Tamponi di uso comune
32.50€ - 164.00€
Specifica
Content And Storage Room temperature
Forma Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10649743
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents
BP399-20
20L Poly Cube
164.00€
20L
12899712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents
BP3994
4L Poly Cube
68.98€
4L
10204733
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents
BP399-1
1L Nalgene Poly Bottle
43.85€
1L
10468543
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents
BP399-500
500mL Poly Bottle
32.50€
500mL
Descrizione
Descrizione
Commonly used buffer
A concentrated, standard phosphate buffer solution.
Specifica
Specifica
Room temperature
Liquid
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
PBS, Phosphate Buffered Saline, 10X Solution, Fisher BioReagents™