Learn More
Compresse PBS, tampone fosfato salino, Fisher BioReagents
Phosphate Buffered Saline Tablets, CAS Number-7647-14-5, 7447-40-7, 100 tablets, Clear, Gray, White, 5/8 in., 600 SEC max., CAUTION!
Marca: Fisher BioReagents BP2944-100
115.64 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Phosphate Buffered Saline Tablets, CAS Number-7647-14-5, 7447-40-7, 100 tablets, Clear, Gray, White, 5/8 in., 600 SEC max., CAUTION!
- Risparmiate tempo e semplificate la fase di preparazione del tampone utilizzando le compresse PBS Fisher BioReagents
- Eliminate the hassle of weighing and mixing individual components
- °
- Bottle contains 100 tablets
- Intended for laboratory research use only
Specifica
White | |
100 Tablets | |
7.2 to 7.6 |
Poly Bottle | |
Tampone fosfato salino | |
Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PBS Tablets
Titolo del prodotto
Compresse PBS, tampone fosfato salino, Fisher BioReagents > Poly Bottle; 100 tablets