Learn More
Kartell™ Scatola di sicurezza PC
In policarbonato per garantire robustezza, resistenza chimica e stabilità termica. La scatola di sicurezza PC Kartell™ è progettata per fornire un elevato grado di sicurezza durante il trasporto di farmaci antiblastici dal centro di preparazione al luogo di gestione.
Marca: Kartell™ 0056900
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Completamente autoclavabile
- Trasporto di provette, contenitori, fiale, sacche di plastica e siringhe pronte all’uso
- Il coperchio a tenuta ermetica è dotato di un sigillo di sicurezza in silicone ermetico per assicurare il contenimento di liquidi o farmaci anti tumorali e proteggere da perdite e/o fuoriuscite accidentali da flaconi o infiltrazioni da sacche di plastica
- 4 chiusure di sicurezza impediscono l’apertura accidentale della scatola qualora dovesse cadere
- Trasparente per consentire l’ispezione di tutto il contenuto prima dell'apertura
- I bordi e il fondo progettato in modo speciale garantiscono la pulizia facile, semplice ed efficace
- Simbolo del rischio biologico indelebile stampato sulla parte esterna del coperchio
- Impugnatura in acciaio inox AISI 304 per un trasporto agevole
Specifica
Trasparente | |
CE-IVD | |
330 x 175 mm | |
180 mm | |
175 mm |
Polycarbonate | |
Coperchio | |
330 x 175 x 180 mm | |
330 mm |
Titolo del prodotto
Kartell™ Scatola di sicurezza PC > Dimensions (L x W x H): 330 x 175 x 180mm