Learn More
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Reloads
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Reloads are the perfect combination that results in reduced-force tip attachment and ejection with complete sealing.
Marca:  Eppendorf™ 0030073878
94.54 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15821515
  • 104.42€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reduced waste as compared with disposable racks
  • The refill trays can be autoclaved up to 121°C, in packaging and without foil, for subsequent use
  • The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
  • Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
  • Color-coded trays for simple volume and pipette identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 to 1250 μL
Natural
Autoclavable
PCR clean
960 tips (10 trays x 96 tips)
epT.I.P.S.
Non-filtered
Green
76mm
Reloads