Learn More
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Reloads
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Reloads are the perfect combination that results in reduced-force tip attachment and ejection with complete sealing.
66.50€ - 105.42€
Specifica
Filtrato Non-filtered
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia PCR clean
Imballaggio Reloads
Product Line epT.I.P.S.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Colore rack Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Colore rack Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15801515
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030073835
20 to 300 μL 55mm Orange 960 tips (10 trays x 96 tips)
85.29€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15811515
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030073851
50 to 1000 μL 71mm Blue 960 tips (10 trays x 96 tips)
82.85€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15821515
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030073878
50 to 1250 μL 76mm Green 960 tips (10 trays x 96 tips)
104.42€
pezzi 960
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15831515
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030073894
0.25 to 2.5 mL 115mm Red 480 tips (10 trays x 48 tips)
66.50€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15841505
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030073649
50 to 1250 μL 103mm Dark green 960 tips (10 trays x 96 tips)
105.42€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15861505
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030073754
0.1 to 10 μL 34mm Dark gray 960 tips (10 trays x 96 tips)
92.20€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15871505
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030073770
0.1 to 20 μL 40mm Medium gray 960 tips (10 trays x 96 tips)
94.65€
pezzi 960
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15881505
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030073797
0.5 to 20 μL 46mm Light gray 960 tips (10 trays x 96 tips)
87.70€
pezzi 960
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15891505
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030073819
2 to 200 μL 53mm Yellow 960 tips (10 trays x 96 tips)
85.29€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Reduced waste as compared with disposable racks
  • The refill trays can be autoclaved up to 121°C, in packaging and without foil, for subsequent use
  • The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
  • Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
  • Color-coded trays for simple volume and pipette identification
Specifica
Specifica
Non-filtered
PCR clean
epT.I.P.S.
Autoclavable
Reloads