Learn More
Eppendorf™ Refrigeratore per PCR
Soluzione innovativa per la protezione, il trasporto e lo stoccaggio di campioni sensibili, nonché per fermare in sicurezza le reazioni.
69.73€ - 123.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Preparazione reazione PCR
Tipo Refrigerante PCR
Capacità (sistema metrico) 0.2 ml
Capacità 96
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10192281
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
3881000031
Blu
69.73€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10275091
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
3881000023
Rosa
72.52€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10013051
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
3881000015
Rosa/blu
123.00€
1 set
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Mantiene una temperatura del campione di 0°C per oltre un'ora, quindi cambia colore quando la temperatura ha superato 7°C
  • Superiore a un bagno di ghiaccio, facile da maneggiare, di ingombro ridotto e senza contaminazione, un prodotto ideale per le reazioni PCR
  • La temperatura delle singole provette è indicata dal colore dei singoli fori
  • Il congelamento dei campioni viene impedito dal contorno conico appositamente sviluppato
  • Raffreddamento di aggregati nel formato universale a 96 pozzetti per provette per PCR da 0.2 ml e 0.5 ml, strisce di provette, piastre e provette singole
Specifica
Specifica
Preparazione reazione PCR
Refrigerante PCR
0.2 ml
96
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Refrigeratore per PCR