missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, black lettering, red

Thermo Scientific™ PCR plastics are designed, manufactured, and tested to ensure PCR performance

Marca:  Thermo Scientific™ AB1400RL

Codice prodotto. 10273453

  • 174.00€ / pezzi 25

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

The Thermo Scientific™ 96-Well, Black Lettering, Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates are compatible with most thermal cyclers and ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary. The Thermo Scientific PCR plastics are designed, manufactured, and tested to ensure PCR performance. The plates have 0.3 mL maximum well volume when used with adhesive and heat seals

Features of 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates
  • Directly compatible with all major major thermal cyclers, including ABI platforms and sequencers with no adapters necessary
  • Black lettering facilitates sample tracking
  • Flat plate deck facilitates sealing and handling
  • Available as SuperPlate providing 4X more rigidity for superior robotic handling
  • Raised rim design around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
  • Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
  • Black lettered versions feature black alpha-numeric lettering to allow for easy well identification
  • White plates are optimized for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
  • Cut corner: A12

Applications
  • PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

No Barcode
25 Plate
PCR Microplate
Semi
0.3 mL
0.2 mL
Standard
Certified RNase/DNase-free
Red
Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Polypropylene
96
25 plates
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, black lettering, red >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato