Learn More
asecos™ PE Grid Storage Level
The PE Grid Storage Level provides an additional storage level.
Marca:  asecos™ 27882
Codice prodotto. 17856586
  • 152.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Incl. reinforcing traverses and locking pins
  • Polyethelene
Specifica
Specifica
Polietilene
51.18 in.
51.18 in.
1.57 in.
23.62 in.
46.30 lb.
Storage Level
1300.00 mm
1300.00 mm
40.00 mm
600.00 mm
21 kg