Learn More
asecos™ PE Grid Storage Level
The PE Grid Storage Level provides an additional storage level.
152.00€ - 222.00€
Specifica
Materiale | Polietilene |
---|---|
Tipo | Storage Level |
Profondità (sistema imperiale) | 23.62 in. |
Profondità (sistema metrico) | 600.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17846366
|
asecos™
27883 |
11 kg |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17856336
|
asecos™
27881 |
15 kg |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17856586
|
asecos™
27882 |
21 kg |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Incl. reinforcing traverses and locking pins
- Polyethelene
Specifica
Polietilene | |
Storage Level | |
23.62 in. | |
600.00 mm |