Learn More
asecos™ PE IBC station with PE Grid
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 38650
Codice prodotto. 17846446
  • 3130.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complete corrosion protection
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifica
Specifica
Blu
1000 L
IBC Spill Pallet
2530.00 mm
2530.00 mm
610.00 mm
1320.00 mm
228 kg
264.2 gal.
Polietilene
99.61 in.
99.61 in.
24.02 in.
51.97 in.
502.65 lb.