Learn More
asecos™ PE IBC station with PE Grid
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
2425.00€ - 3130.00€
Specifica
Colore | Blu |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
Materiale | Polietilene |
Tipo | IBC Spill Pallet |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17896326
|
asecos™
38648 |
1370.00 mm |
2425.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17846446
|
asecos™
38650 |
2530.00 mm |
3130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Complete corrosion protection
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifica
Blu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet |
264.2 gal. | |
Polietilene |