Learn More
BRAND™ Tappo di arresto in PE-LD
In polietilene a bassa densità (LDPE) BRAND™ I tappi Grip in LDPE vengono utilizzati con le provette di campionamento e di sedimentazione. Il tappo a doppio anello impedisce la fuoriuscita del campione. Il bordo innervato offre facilità di presa e manipolazione.
Marca: BRAND™ 114720
30.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from Low-density polyethylene (LDPE)
- For use with sample and sedimentation tubes.
- Dual-ringed stopper prevents sample leakage.
- Ridged edge provides easy gripping and handling.
Specifica
16mm | |
BRAND™ Sample Tube 114715 | |
16 Dmm | |
Tappo a pressione |
Provette per campioni e sedimentazione | |
1000 ciascuno | |
LDPE |