Learn More
BRAND™ Tappo di arresto in PE-LD
In polietilene a bassa densità (LDPE) BRAND™ I tappi Grip in LDPE vengono utilizzati con le provette di campionamento e di sedimentazione. Il tappo a doppio anello impedisce la fuoriuscita del campione. Il bordo innervato offre facilità di presa e manipolazione.
35.00€ - 35.90€
Specifica
Materiale | LDPE |
---|---|
Product Type | Grip Stopper |
Da utilizzare con (applicazione) | Sample and sedimentation tubes |
Quantità | 1000/Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10354061
|
BRAND™
114730 |
12mm | BRAND™ Sample Tubes 114750, 114760 |
35.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10058670
|
BRAND™
114720 |
16mm | BRAND™ Sample Tube 114715 |
35.90€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Realizzato in polietilene a bassa densità (LDPE)
- Per l'uso con campioni e provette per sedimentazione.
- Il tappo a due anelli previene le fuoriuscite di campione.
- Il bordo corrugato agevola la presa e il maneggiamento.
Specifica
LDPE | |
Grip Stopper | |
Sample and sedimentation tubes | |
1000/Ea. |