Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with PE Palett
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca: asecos™ 40047
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PE blue
- Grid: pallet PE
- Sump capacity: 220 litres
Specifica
Blu | |
220 L | |
Painted Spill Sump | |
1330.00 mm | |
1330.00 mm | |
500.00 mm | |
930.00 mm | |
37 kg |
58.1 gal. | |
Polietilene | |
52.36 in. | |
52.36 in. | |
19.69 in. | |
36.61 in. | |
81.57 lb. |
Titolo del prodotto
asecos™ PE Sump Pallet with PE Palett > Weight: 37 kg