Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH Pehanon™
Per misurare il pH in soluzioni colorate. Con la cartina pH Pehanon™ l'indicatore e il riferimento vengono visualizzati su una striscia che consente di determinare il pH in soluzioni colorate.
16.25€ - 20.95€
Specifica
Formato | Bacchette |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione del pH nelle soluzioni colorate |
Tipo | Carta pH |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11366464
|
Macherey-Nagel™
90415 |
3.8 - 5.5 | 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, 5.2, 5.5 |
18.45€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10004760
|
Macherey-Nagel™
90422 |
10.5 to 13 | 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 |
18.45€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10196160
|
Macherey-Nagel™
90416 |
5.2 - 6.8 | 5.2, 5.5, 5.7, 5.9, 6.1, 6.3, 6.5, 6.8 |
18.45€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10547502
|
Macherey-Nagel™
90424 |
42469 | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 |
18.45€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10708911
|
Macherey-Nagel™
90417 |
6.0 - 8.1 | 6.0, 6.3, 6.6, 6.9, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1 |
18.45€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10058100
|
Macherey-Nagel™
90414 |
2.8 to 4.6 | 2.8, 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.3, 4.6 |
18.45€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10736991
|
Macherey-Nagel™
90420 |
8.0 - 9.7 | 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.1, 9.4, 9.7 |
18.45€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11817043
|
Macherey-Nagel™
90401 |
42381 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
20.95€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10460431
|
Macherey-Nagel™
90412 |
1 - 2.8 | 1.0, 1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 |
18.45€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10741601
|
Macherey-Nagel™
90419 |
7.2 to 8.8 | 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.5, 8.8 |
18.45€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10687901
|
Macherey-Nagel™
90421 |
9.5 to 12 | 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0 |
16.25€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Measure pH in colored solutions. Pehanon™ pH paper puts the indicator and reference on one strip making it perfect for pH determinations in colored solutions.
PEHANON™ è una speciale striscia per test del pH che unisce l'indicatore di pH e i colori di riferimento su una striscia che presenta i seguenti vantaggi:
ogni colore del campione ha lo stesso effetto sui colori di riferimento e sul tampone reattivo. Ciò assicura letture genuine in soluzioni colorate. L'utente può essere sicuro di ottenere valori di pH precisi.
Una barriera idrofobica invisibile appena al di sopra del campo di colore superiore impedisce all'azione capillare della soluzione di prova di andare oltre. L'impugnatura rimane asciutta e pulita indipendentemente dal campione. Pertanto, l'uso della striscia è molto sicuro.
I valori di pH possono essere determinati senza una tabella a colori separata. I lavoratori e gli operatori possono utilizzare singole strisce anziché i pacchetti completi con grafico a colori, il che rende PEHANON™ altamente economico.
Specifica
Bacchette | |
Determinazione del pH nelle soluzioni colorate | |
Carta pH |