Learn More
3M™ PELTOR™ LiteCom Headset
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets are hearing protectors with a built-in pre-programmed two-way communication radio and an integrated noise cancelling microphone. They’re built for demanding environments to help you communicate efficiently over hazardous noise.
955.00€
Specifica
Product Type Communication Headset
Certificazione/Conformità CE Approved
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15749997
Vedere i documenti
3M™
7000108540
Headband
955.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15759997
Vedere i documenti
3M™
7000108541
Helmet Mounted
955.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15769997
Vedere i documenti
3M™
7000108542
Neckband
955.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hearing protector with built-in analogue two-way communication radio
  • 8 channels in the PMR 446 MHz band
  • 38 sub-channels
  • Noise cancelling waterproof microphone provides voice-operated transmission (VOX) for hands free use
  • Voice guided menu system
  • Auto power off function
  • Clear battery status indication
  • Communication radio in the PMR 446 MHz frequency range.
  • Use to help you communicate efficiently in high noise environments
Specifica
Specifica
Communication Headset
CE Approved
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
3M™ PELTOR™ LiteCom Headset