Learn More
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ III Codice prodotto.: 12990295
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ III
Codice prodotto. 12990295
Green, Black, Helmet-mounted
Click to view available options
Colore:
Black, Red
Green, Black
Nero e rosso
Stile:
Cuffia passiva
Fascia per la testa
Helmet-mounted
Neckband
Codice prodotto. 12990295
Marca: 3M™ 7000038212
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso in ambienti estremamente rumorosi, in particolare quelli dominati dai suoni ad alta frequenza. Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ Optime™ III si basano su una tecnologia con design a doppia coppa per ridurre al minimo l'effetto di risonanza, con una conseguente ottima attenuazione dell'alta frequenza.
  • Modern, stylish cup design
  • Good speech intelligibility
  • Large space inside cup helps reduce moisture and heat build-up
  • Easy-to-replace cushions and inserts help keep them hygienically clean
  • Unique low-profile headband design helps maintain constant pressure
  • Soft, wide cusions help reduce pressure around the ears and improve comfort and wearability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Green, Black
Plug Shape Ovale
Product Type Cuffie antirumore Optime III
Stile Helmet-mounted
Titolo del prodotto
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ III >