Learn More
Pentafluorophenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10113290
Pentafluorophenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10113290
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10113290
Marca: Thermo Scientific Acros 147130050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 771-61-9
Formula molecolare C6HF5O
Molecular Weight (g/mol) 184.07
Numero MDL MFCD00002156
InChI Key XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfpVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 13041
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenol
Nota nome 99+%
Punto di fusione 34°C to 36°C
Colore White
Punti di ebollizione 143°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6F5OH
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 7223
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 184.07
Percent Purity 99+%
Forma fisica Low Melting Crystalline Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466409 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/09/2024 Catalog Number147131000,147130100,147130050
Numero di lottoA0463388 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/06/2024 Catalog Number147131000,147130100,147130050
Numero di lottoA0444239 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number147131000,147130100,147130050
Numero di lottoA0455541 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number147131000,147130100,147130050
Numero di lottoA0451931 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number147131000,147130100,147130050
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluorophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Pentafluorophenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >