Learn More
Perchloric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Descrizione
ClHO4, CAS Number-7601-90-3, unii-v561v90bg2, ueberchlorsaeure, perchlorsaeure, perchloric acid, hclo4, hyperchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchloric acid, 1L, CHEBI:29221, Colorless, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100.454
Specifica
Specifica
pH | 0.1 |
Colore | Colorless |
Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
Quantità | 2.5 L |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Perchloric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™ >