Learn More
Cytiva Terreno di coltura per centrifugazione Percoll™
Per la separazione di cellule, particelle subcellulari e virus più estesi (fino a circa 70S) in condizioni delicate che preservano la vitalità e l’integrità morfologica. Il terreno di coltura per centrifugazione CytivaTM PercollTM è composto di silice colloidale rivestita in polivinilpirrolidone (PVP).
219.00€ - 537.66€
Specifica
Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per la separazione di celle, particelle subcellulari e virus più estesi (fino a ∼70S) in condizioni delicate che preservano la viabilità e l’integrità morfologica |
Viscosità | 15cP |
Osmolalità | < 25 mOsm/kg |
Colore | Da incolore a giallo chiaro |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11530734
|
Cytiva
17-0891-02 |
250 mL |
219.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10607095
|
Cytiva
17-0891-01 |
1 L |
537.66€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- I gradienti possono essere preformati o generati spontaneamente mediante centrifugazione a velocità moderate in un rotore a testa angolare
- La bassa viscosità dei terreni permette di completare l'isolamento delle cellule su gradienti preformati in pochi minuti utilizzando forze centrifughe ridotte (da 200 a 1000xG)
- I gradienti isoosmotici coprono una gamma di densità fino a 1.3 g/ml
- Non tossico, quasi chimicamente inerte, non aderisce alle membrane
- Adattabile alla resistenza ionica fisiologica e al pH; può essere tamponato all'interno dell'intervallo di pH da 5.5 a 10.0 senza cambiamenti delle proprietà
- Percoll è un sol di silice con rivestimento PVP non dializzabile; diametro biglia di 15-30nm
Usare solo per ricerca in vitro.
Specifica
Da 4° a 30 °C | |
15cP | |
Da incolore a giallo chiaro | |
Centrifugation Media | |
Liquido |
Per la separazione di celle, particelle subcellulari e virus più estesi (fino a ∼70S) in condizioni delicate che preservano la viabilità e l’integrità morfologica | |
< 25 mOsm/kg | |
8.5 to 9.5 | |
1.135 g/ml |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 anni
Titolo del prodotto
Cytiva Terreno di coltura per centrifugazione Percoll™