Learn More
BINDER™ Perforated Shelf Rack
Perforated shelf rack in-set with pair of retaining U-rails, for use with climate chambers and cooling incubator chambers.
Marca:  BINDER™ 8012-2408
Codice prodotto. 30238227
  • 401.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Shelf rack made of stainless steel
  • Includes set of U-rails
Specifica
Specifica
KB 720, KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Stainless Steel
Rack
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BINDER™ Perforated Shelf Rack > For use with KB 720, KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720