Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 723341.30
Codice prodotto. 10469741
  • 646.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm
0.32 mm
G25, G35
220°C to 240°C
30 m
1 Each
GC Capillary Column
Permabond™ FFAP
Gas Chromatography (GC), Free Carboxylic Acids
0.25 μm
Permabond™ FFAP
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column > Length: 30m; I.D.: 0.32mm; Film Thickness: 0.25um