Learn More
Brady™ Permanent Acrylic Adhesive Laminated Polyester Transport Signs
Marca:  Brady™ 810940
Codice prodotto. 11770953
  • 4.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Organic Peroxide 5.2
Red
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
100 mm
100 mm
Rhomboid
Transport Sign