Learn More
Brady™ Permanent Acrylic Adhesive Laminated Polyester Transport Signs
4.55€ - 402.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Descrizione | Laminated Polyester |
Product Code | Brand | Colore | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Colore | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||
11710953
|
Brady™
810934 |
Yellow | 100 mm | 1 Ea. |
4.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11730953
|
Brady™
810936 |
Yellow | 200 mm | 1 Ea. | N/A | ||||
11770953
|
Brady™
810940 |
Red | 100 mm | 1 Ea. |
4.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11720953
|
Brady™
810935 |
Yellow | 100 mm | 250/Roll |
402.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11780953
|
Brady™
810941 |
Red | 100 mm | 250/Roll | N/A | ||||
11790953
|
Brady™
810942 |
Black on Yellow | 200 mm | 1 Ea. |
6.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Specifications
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC | |
Polyester | |
Laminated Polyester | |
0.024 mm | |
Organic Peroxide 5.2 |
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
Pipe markers and safety signs | |
-40°C to 110°C | |
Transport Sign |