Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
Con i resistenti tubetti in poliolefina termorestringenti PermaSleeve™ PS (B-342) è possibile contrassegnare i fili in modo permanente. Pensati per l’uso con una resistente stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170855
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Speciali: realizzati specificamente per applicazioni che richiedono una rigorosa marcatura di cavi e fili
- Durevoli: autoestinguenti e resistenti a temperature estreme, raggi UV, sostanze chimiche, carburante e olio
- Efficienti: si restringono rapidamente per risparmiare tempo e costi di installazione
- Facilmente identificabili: realizzati con una superficie di identificazione chiara e nitida, resistente ad abrasioni e sbiadimento
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL 224, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Classe 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202 | |
Non-adhesive | |
Matte | |
Heat-shrink Polyolefin | |
Non-sterile | |
BMP51, M511 | |
-67°F to +275°F | |
0.645 in. | |
2.54 cm |
M5-375-1-342 | |
Black on White | |
Die-cut | |
Wire and Cable Markers | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
80 Labels/Cartridge | |
0.645 x 1 in. | |
1 in. |