Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
Con i resistenti tubetti in poliolefina termorestringenti PermaSleeve™ PS (B-342) è possibile contrassegnare i fili in modo permanente. Pensati per l’uso con una resistente stampante per etichette palmare Brady.
60.15€ - 77.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202 |
---|---|
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
Finitura | Matte |
Materiale | Heat-shrink Polyolefin |
Product Type | Wire and Cable Markers |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Formato | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Formato | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17950670
|
Brady™
170712 |
0.235 x 0.235 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous | Black on White |
67.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17960770
|
Brady™
170713 |
0.235 x 0.235 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous | Black on Yellow |
67.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17930760
|
Brady™
170721 |
0.235 x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut | Black on White |
61.35€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17891789
|
Brady™
170852 |
0.235 x 1 in. | BMP51, M511 | Die-cut | Black on White |
60.15€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17980750
|
Brady™
170714 |
0.335 x 0.335 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous | Black on White |
69.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17920760
|
Brady™
170715 |
0.335 x 0.335 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous | Black on Yellow |
69.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17910760
|
Brady™
170719 |
0.335 x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut | Black on White |
62.85€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17801749
|
Brady™
170853 |
0.335 x 1 in. | BMP51, M511 | Die-cut | Black on White |
61.60€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17990750
|
Brady™
170716 |
0.439 x 0.439 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous | Black on White |
77.40€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17980670
|
Brady™
170717 |
0.439 x 0.439 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous | Black on Yellow |
77.40€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17900760
|
Brady™
170720 |
0.439 x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut | Black on White |
70.50€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17861769
|
Brady™
170854 |
0.439 x 1 in. | BMP51, M511 | Die-cut | Black on White |
69.10€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17961950
|
Brady™
170718 |
0.645 x 0.645 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous | Black on White |
68.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17940760
|
Brady™
170722 |
0.645 x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut | Black on White |
76.70€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17821829
|
Brady™
170855 |
0.645 x 1 in. | BMP51, M511 | Die-cut | Black on White |
75.15€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Speciali: realizzati specificamente per applicazioni che richiedono una rigorosa marcatura di cavi e fili
- Durevoli: autoestinguenti e resistenti a temperature estreme, raggi UV, sostanze chimiche, carburante e olio
- Efficienti: si restringono rapidamente per risparmiare tempo e costi di installazione
- Facilmente identificabili: realizzati con una superficie di identificazione chiara e nitida, resistente ad abrasioni e sbiadimento
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL 224, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Classe 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202 | |
Matte | |
Wire and Cable Markers | |
-67°F to +275°F |
Non-adhesive | |
Heat-shrink Polyolefin | |
Non-sterile |