Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™ per M6 e M7
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
Marca:  Brady™ 174427
Codice prodotto. 17838234
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d'uso e permanenza per creare un'identificazione durevole di alta qualità.
  • I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
  • Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
Specifica
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
White
Die-cut
Labels
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
3000 Labels
-67°F to +275°F
22 to 16 AWG
0.235 in.
14.81 mm
0.125 in.
Non-adhesive
Matte
Polyolefin
Non-sterile
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Rectangle
-55°C to +135°C
0.235 x 0.583 in.
0.583 in.
5.97 mm
3.18 mm